Learn More
6,11-dihidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-1-metoxitetraceno-5,12-diona (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,11-Dihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxytetracene-5,12-dione (Technical Grade) |
| CAS | 105612-58-6 |
| Fórmula molecular | C21H14O7 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 5,12-Naphthacenedione, 6,11-dihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-, 5,12-Naphthacenedione, 6,11-dihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy- (9CI), 6,11-Dihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxytetracene-5,12-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H14O7/c1-28-14-4-2-3-11-15(14)21(27)17-16(19(11)25)20(26)12-7-9(13(23)8-22)5-6-10(12)18(17)24/h2-7,22,24,26H,8H2,1H3 |
| SMILES | COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4cc(ccc4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | 6,11-dihidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-1-metoxitetraceno-5,12-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 378.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.074 |