Learn More
Fumarato de 6,11-dihidro-5H-dibenzo[b,e]azepin-6-il)metanamina, Mikromol
Código de producto. 30462151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30462151 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30462151 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3383.050025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fumarato de 6,11-dihidro-5H-dibenzo[b,e]azepin-6-il)metanamina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,11-Dihydro-(5H-dibenzo[b,e]azepin-6-yl)methanamine Fumarate
CAS 127785-96-0
Nombres de analitos o componentes 6,11-Dihydro-(5H-dibenzo[b,e]azepin-6-yl)methanamine Fumarate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H16 N2 . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5H-Dibenz[b,e]azepine-6-methanamine, 6,11-dihydro-, (2E)-2-butenedioate (1:1): 5H-Dibenz[b,e]azepine-6-methanamine, 6,11-dihydro-, (E)-2-butenedioate (1:1), 6,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,e]azepin-6-yl)methanamine fumarate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16N2.C4H4O4/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)17-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-8,15,17H,9-10,16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Tipo de solución Neat
SMILES NCC1Nc2ccccc2Cc3ccccc13.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enedioico;6,11-dihidro-5H-benzo[c][1]benzazepin-6-ilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 340.3731
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.1423 g/mol