Learn More
6,11-dihidro-11-hidroxi dotiepina, TRC
Código de producto. 30381931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30381931 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30381931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44899010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,11-Dihydro-11-hydroxy Dothiepin
CAS 1531-85-7
Fórmula molecular C19H23NOS
Cantidad 10 mg
Sinónimo 11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6,11-dihydro-dibenzo[b,e]thiepin-11-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NOS/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CSc3ccccc13
Nombre IUPAC 11-[3-(dimetilamino)propil]-6H-benzo[c][1]benzotiepin-11-ol
Peso molecular (g/mol) 313.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.15
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.