Learn More
6,11-dihidro-11-hidroxi dotiepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,11-Dihydro-11-hydroxy Dothiepin |
| CAS | 1531-85-7 |
| Fórmula molecular | C19H23NOS |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6,11-dihydro-dibenzo[b,e]thiepin-11-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23NOS/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CSc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 11-[3-(dimetilamino)propil]-6H-benzo[c][1]benzotiepin-11-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 313.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.15 |