Learn More
6,11-Di-O-metileritromicina A, Mikromol™
Descripción
6,11-Di-O-metileritromicina A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,11-di-O-methyl Erythromycin |
| CAS | 81103-14-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 6,11-di-O-methyl Erythromycin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C39 H71 N O13 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Clarithromycin Imp. E (EP), Clarithromycin USP Related Compound A, Clarithromycin USP RC A, 6,11-Di-O-methylerythromycin A, Clarithromycin Related Compound A, Clarithromycin Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H71NO13/c1-16-27-39(10,45)34(46-13)22(4)29(41)20(2)18-38(9,48-15)33(53-36-30(42)26(40(11)12)17-21(3)49-36)23(5)31(24(6)35(44)51-27)52-28-19-37(8,47-14)32(43)25(7)50-28/h20-28,30-34,36,42-43,45H,16-19H2,1-15H3/t20-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32+,33-,34-,36+,37-,38-,39-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](OC)[C@]1(C)O)OC |
| Nombre IUPAC | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13R,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etil-13-hidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-7,12-dimetoxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxaciclotetradecano-2,10-diona |
| Mostrar más |