Learn More
6,10,11-trietilcarbonato daunomicinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,10,11-Triethylcarbonate Daunomycinone |
| CAS | 67665-61-6 |
| Fórmula molecular | C30H30O14 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (1S-cis)-3-Acetyl-1,2,3,4,6,11-hexahydro-3-hydroxy-10-methoxy-6,11-dioxo-1,5,12-naphthacenetriyl Carbonic Acid Triethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H30O14/c1-6-39-27(34)42-18-13-30(37,14(4)31)12-16-20(18)26(44-29(36)41-8-3)22-21(25(16)43-28(35)40-7-2)23(32)15-10-9-11-17(38-5)19(15)24(22)33/h9-11,18,37H,6-8,12-13H2,1-5H3/t18-,30-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)O[C@H]1C[C@@](O)(Cc2c(OC(=O)OCC)c3C(=O)c4cccc(OC)c4C(=O)c3c(OC(=O)OCC)c12)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | Carbonato de [(1S,3S)-3-acetil-1,12-bis(etoxicarboniloxi)-3-hidroxi-10-metoxi-6,11-dioxo-2,4-dihidro-1H-tetracen-5-il] etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 614.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 614.1636 |