Learn More
6-(1-Pirolidinil)piridina-3-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474580 1 g 1 g
11484580 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474580 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50126.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 261715-39-3 | Molecular Formula: C10H12N2O | Molecular Weight: 176.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261715-39-3
Fórmula molecular C10H12N2O
Peso molecular (g/mol) 176.219
Número MDL MFCD06200881
Clave InChI FFFAXGTZBUMKTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-1-pyrrolidinyl nicotinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-pyrrolidinylpyridine-3-carbaldehyde, 6-1-pyrrolidino pyridine-3-carboxaldehyde, acmc-1cg5q, 6-1-pyrrolidino nicotinaldehyde
PubChem CID 2794775
Nombre IUPAC 6-pirrolidin-1-ilpiridina-3-carbaldehído
SMILES C1CCN(C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(1-Pyrrolidinyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 98%