Learn More
6-(1-Pirrolidinil)nicotinaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10299392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10299392 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10360643 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10316804 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10299392 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07079CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 261715-39-3
Fórmula molecular C10H12N2O
Peso molecular (g/mol) 176.219
Clave InChI FFFAXGTZBUMKTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-1-pyrrolidinyl nicotinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-pyrrolidinylpyridine-3-carbaldehyde, 6-1-pyrrolidino pyridine-3-carboxaldehyde, acmc-1cg5q, 6-1-pyrrolidino nicotinaldehyde
PubChem CID 2794775
Nombre IUPAC 6-pirrolidin-1-ilpiridina-3-carbaldehído
SMILES C1CCN(C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 97%