Learn More
Alfa Aesar™ 6-(1-piperidinil)piridina-3-carboxaldehído, 98 %
Código de producto. 11494580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494580 1 g 1 g
11404590 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494580 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H50127.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 241816-11-5
Fórmula molecular C11H14N2O
Peso molecular (g/mol) 190.246
Número MDL MFCD04117814
Clave InChI RKIMIISNVCLRLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-piperidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-piperidinonicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl nicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-piperidylpyridine-3-carbaldehyde, acmc-20alxp, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-5'-carbaldehyde
PubChem CID 2763980
Nombre IUPAC 6-piperidina-1-ilpiridina-3-carbaldehído
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(1-Piperidinyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 42°C to 44°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.25
Porcentaje de pureza 98%