Learn More
Sal bistosilato de 6-(1-piperazinilmetil)-2-piridinacarboxaldehído, TRC
Código de producto. 30411583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30411583 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30411583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP48242550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(1-Piperazinylmethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde Bistosylate Salt
CAS 1988695-51-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11H15N3O • 2(C7H8O3S)
Cantidad 50 mg
Sinónimo 6-(1-Ppiperazinylmethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde compd. with 4-Methylbenzenesulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N3O.2C7H8O3S/c15-9-11-3-1-2-10(13-11)8-14-6-4-12-5-7-14;2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-3,9,12H,4-8H2;2*2-5H,1H3,(H,8,9,10)
SMILES O=CC1=NC(CN2CCNCC2)=CC=C1.CC3=CC=C(S(O)(=O)=O)C=C3.CC4=CC=C(S(O)(=O)=O)C=C4
Nombre IUPAC 6-(piperazin-1-ilmetil)picolinaldehído bis(4-metilbencenosulfonato)
Peso molecular (g/mol) 549.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 549.16
Porcentaje de pureza >95