Learn More
6-[1-metil-2-(4-fenoxifenoxi)etoxi]-3-piridinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-[1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy]-3-pyridinol |
| CAS | 168844-46-0 |
| Fórmula molecular | C20H19NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5''-OH-Pyriproxyfen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H19NO4/c1-15(24-20-12-7-16(22)13-21-20)14-23-17-8-10-19(11-9-17)25-18-5-3-2-4-6-18/h2-13,15,22H,14H2,1H3 |
| SMILES | CC(COc1ccc(Oc2ccccc2)cc1)Oc3ccc(O)cn3 |
| Nombre IUPAC | 6-[1-(4-fenoxifenoxi)propan-2-iloxi]piridin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 337.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.1314 |