Learn More
6-(1,4-Diazepan-1il)nicotinonitrilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10694015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10694015 10 g 10 g
10061702 1 g 1 GR
10096414 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10694015 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB07871EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 683274-59-1
Fórmula molecular C11H14N4
Peso molecular (g/mol) 202.261
Número MDL MFCD01567269
Clave InChI AWTOGESBXYCVMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-1,4-diazepan-1-yl nicotinonitrile, 6-1,4-diazepan-1-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,6-hexahydro-1h-1,4-diazepin-1-yl, maybridge4_004605, 6-1,4-diazepan-1yl nicotinonitrile, 6-homopiperazin-1-yl nicotinonitrile, 6-1,4-diazepan-1-yl-3-pyridinecarbonitrile, 6-1,4-diazaperhydroepinyl pyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 2747101
Nombre IUPAC 6-(1,4-diazepan-1-il)piridina-3-carbonitrilo
SMILES C1CNCCN(C1)C2=NC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(1, 4-Diazepan-1-yl)nicotinonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Porcentaje de pureza 97%