Learn More
Ácido hexanoico 6-[(1,1-Dioxo-1,2-benzotiazol-3-il)amino], TRC
Código de producto. 30382513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382513 50 mg
30381964 250 mg
30388213 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48616550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 729582-16-5
Fórmula molecular C13H16N2O4S
Peso molecular (g/mol) 296.34
SMILES OC(=O)CCCCCNC1=NS(=O)(=O)c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-[(1,1-Dioxo-1,2-benzothiazol-3-yl)amino]hexanoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O4S/c16-12(17)8-2-1-5-9-14-13-10-6-3-4-7-11(10)20(18,19)15-13/h3-4,6-7H,1-2,5,8-9H2,(H,14,15)(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0831