Learn More
(5Z)-rel-Cloprostenol Sódico, TRC
Código de producto. 18072830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18072830 10 mg 10 miligramos
18062540 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18072830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58732510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55028-72-3
Fórmula molecular C22 H28 Cl O6 . Na
Peso molecular (g/mol) 446.9
Sinónimo 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E,3R)-4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, sodium salt (1:1), (5Z)-rel-, 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E,3R)-4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, monosodium salt, (5Z)-rel- (9CI), 5-Heptenoic acid, 7-[2-[4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, monosodium salt, [1α(Z),2β(1E,3R*),3α,5α]-(±)-, 5-Heptenoic acid, 7-[2-[4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, monosodium salt, [1α(Z),2β(1E,3R*),3α,5α]-, Ciosin, Cloprostenol sodium salt, Estrumat, Estrumate, ICI 80996, Planate, Vetmate, Cloprostenol Sodium
Nombre IUPAC sodio; (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(E,3R)-4-(3-clorofenoxi)-3-hidroxibut-1-enilo]-3,5-dihidroxiciclopentilo]hept-5-enoate
SMILES [Na+].O[C@@H](COc1cccc(Cl)c1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2C\C=C/CCCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloprostenol Sodium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29ClO6.Na/c23-15-6-5-7-17(12-15)29-14-16(24)10-11-19-18(20(25)13-21(19)26)8-3-1-2-4-9-22(27)28;/h1,3,5-7,10-12,16,18-21,24-26H,2,4,8-9,13-14H2,(H,27,28);/q;+1/p-1/b3-1-,11-10+;/t16-,18-,19-,20+,21-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.1472
Porcentaje de pureza >95%