Learn More
Éster 2-[[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]etílico del ácido (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-eicosatetraenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid 2-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)ethyl Ester |
| CAS | 1453807-04-9 |
| Fórmula molecular | C27H45NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (5Z,8Z,11Z,14Z)-2-((t-Butoxycarbonyl)amino)ethyl Icosa-5,8,11,14-tetraenoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-25(29)31-24-23-28-26(30)32-27(2,3)4/h9-10,12-13,15-16,18-19H,5-8,11,14,17,20-24H2,1-4H3,(H,28,30)/b10-9-,13-12-,16-15-,19-18- |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoato de 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 447.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 447.3349 |