Learn More
Éster 1- Tris(1-metiletil)silil]oxi]metil]etílico del ácido (5Z,8Z,11Z,14Z)-2-[[Tris(1-metiletil)silil]oxi]-5,8,11,14-eicosatetraenoico, TRC
Código de producto. 30450144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30450144 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30450144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT876515100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material (5Z,8Z,11Z,14Z)-2-((Tris(1-methylethyl)silyl)oxy)-5,8,11,14-eicosatetraenoic Acid 1-(((Tris(1-methylethyl)silyl)oxy)methyl)ethyl Ester
CAS 223259-26-5
Fórmula molecular C41H78O4Si2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C41H78O4Si2/c1-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-41(42)45-40(32-43-46(34(2)3,35(4)5)36(6)7)33-44-47(37(8)9,38(10)11)39(12)13/h18-19,21-22,24-25,27-28,34-40H,14-17,20,23,26,29-33H2,1-13H3/b19-18-,22-21-,25-24-,28-27-
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC(CO[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C)CO[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
Nombre IUPAC (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoato de 1,3-bis[tri(propan-2-il)sililoxi]propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 691.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 690.5439
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.