Learn More
(5Z,7E)-Dodecadino-1-ol (~90%, hasta el 10% del isómero 5E,7E), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5Z,7E)-Dodecadien-1-ol |
| CAS | 73416-71-4 |
| Fórmula molecular | C12H22O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (5Z,7E)-5,7-Dodecadien-1-ol, (Z5,E7-12:OH), (E,Z)-5,7-Dodecadien-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h5-8,13H,2-4,9-12H2,1H3/b6-5+,8-7- |
| SMILES | CCCC\C=C\C=C/CCCCO |
| Nombre IUPAC | (5Z,7E)-dodeca-5,7-dien-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 182.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.1671 |