Learn More
5Z-7-oxozeaenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428099 1 mg 1 miligramo
15418099 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428099 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66651.M^
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 66018-38-0 | C19H22O7 | 362.378 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66018-38-0
Fórmula molecular C19H22O7
Peso molecular (g/mol) 362.378
Número MDL MFCD12912700
Clave InChI NEQZWEXWOFPKOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8,9,16-trihydroxy-14-methoxy-3-methyl-4,8,9,10-tetrahydro-3h-2-benzoxacyclotetradecine-1,7-dione
PubChem CID 53442201
Nombre IUPAC 5,6,15-trihidroxi-17-metoxi-11-metil-12-oxabiciclo[12.4.0]octadeca-1(14),2,8,15,17-pentaeno-7,13-diona
SMILES CC1CC=CC(=O)C(C(CC=CC2=CC(=CC(=C2C(=O)O1)O)OC)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5Z-7-Oxozeaenol
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Número UN UN2811
Información de solubilidad Soluble in DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.37
Forma física Sólido