Learn More
5Z-7-Oxozeaenol, MedChemExpress
Descripción
5Z-7-Oxozeaenol is a natural anti-protozoan compound from fungal origin, acting as a potent irreversible and selective inhibitor of TAK1 and VEGF-R2, with IC50s of 8 nM and 52 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5Z-7-Oxozeaenol |
| CAS | 253863-19-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H22O7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | FR148083 L783279 LL-Z 1640-2 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (137.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[C@@H](C)C/C=C\1)C2=C(O)C=C(OC)C=C2/C=C/C[C@H](O)[C@H](O)C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 362.37 |
| Mostrar más |