Learn More
(5Z)-5-(p-Nitrobencilideno)rodanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5Z)-5-(p-Nitrobenzylidene)rhodanine |
| CAS | 1134203-13-6 |
| Fórmula molecular | C10H6N2O3S2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (5Z)-5-[(4-Nitrophenyl)methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone, (5Z)-5-(4-Nitrobenzylidene)-2-thioxothiazolidin-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6N2O3S2/c13-9-8(17-10(16)11-9)5-6-1-3-7(4-2-6)12(14)15/h1-5H,(H,11,13,16)/b8-5- |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\2/SC(=S)NC2=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | (5Z)-5-[(4-nitrofenil)metilideno]-2-sulfaniliden-1,3-tiazolidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 266.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.982 |