Learn More
Ácido (5Z)-5-dodecenoico, TRC
Código de producto. 30372116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30372116 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30372116 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD535350100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5Z)-5-Dodecenoic acid
CAS 2430-94-6
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C12 H22 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (Z)-5-Dodecenoic acid, (5Z)-5-Dodecenoic acid, (Z)-Dodec-5-enoic acid, cis-5-Dodecenoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h7-8H,2-6,9-11H2,1H3,(H,13,14)/b8-7-
SMILES CCCCCC\C=C/CCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (Z)-dodec-5-enoico
Peso molecular (g/mol) 198.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.162
Porcentaje de pureza >95