Learn More
Univet™ Gafas 5X7 con revestimiento antirayaduras y protección UV400
Código de producto. 17950872
Cambiar vista
Click to view available options
Protección UV:
UV400
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Protección UV Tamaño de la unidad
17950872 UV400 paquete de 10
1 options
Código de producto. 17950872 Proveedor Univet™ N.º de proveedor 5X7.01.00.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.89€
    88.42€ / paquete de 10
    Ahorro 15.47€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Las gafas 5X7 fueron desarrolladas para un ajuste ideal, incluso en combinación con gafas graduadas. La montura estable y las patillas ajustables garantizan un ajuste seguro y una comodidad óptima, incluso en condiciones extremas.
  • Patillas con terminales de goma y movimiento basculante
  • Tecnología SoftPad
  • Patillas ajustables en longitud
  • Protectores laterales integrados
Especificaciones
Forma Rectangulares
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos
Tinción de lente Ninguno
Tipo de producto Gafas de seguridad para colocar sobre las gafas
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor PVC
Protección UV UV400
Frame Type Estándar
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave