Learn More
Invitrogen™ Tampón de PCR verde Platinum™ II (5X)
Código de producto. 16697075
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
16697075 5 mL 1 set
1 options
Código de producto. 16697075 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 14966123
Includes
4 x 1,25 ml de tampón para PCR Platinum II Green 5X
Tampón para PCR Invitrogen™ Platinum II Green 5X para una PCR rápida y fácil
Invitrogen Platinum II Green PCR Buffer is an innovative buffer optimized for use with Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase. Due to its unique composition, the annealing temperature is 60°C for most primer pairs designed following the general design rules. Isostabilizing molecules in the buffer increase primer–template duplex stability during the annealing step and contribute to enhanced specificity without the need to optimize annealing temperature for each primer pair.
La ADN polimerasa de inicio en caliente Invitrogen™ Platinum™ Taq II está diseñada para el recocido de cebadores universal y una PCR rápida y sencilla con su combinación única de tampón innovador, Taq de alto rendimiento y tecnología de inicio en caliente líder.
  • Tampón innovador: permite el protocolo de cebadores universal isoestabilizando las estructuras dúplex del molde de cebadores
  • Taq modificada mediante ingeniería: proporciona un ciclo rápido y tolerancia a los inhibidores comunes
  • Tecnología de inicio en caliente Platinum: garantiza una especificidad, sensibilidad y rendimiento superiores; permite la configuración de la reacción a temperatura ambiente
  • Tampón verde opcional: reduce el error de pipeteo con la carga directa de gel
Aplicaciones:
  • Genotipado
  • PCR de alto rendimiento
  • Moldes ricos en GC
  • PCR rápida
  • Amplificación de muestras con pureza inferior a la óptima
  • PCR directa con sangre
  • PCR de ADN extraído de muestras de FFPE
  • PCR de colonias
  • PCR de genes bacterias 16S ARNr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5X
Contenido y almacenamiento Tampón de PCR 5X Platinum II Green, 4 x 1,25 ml
Almacenar a -20 °C en un congelador que no forme escarcha.
Formato Tubo
Polimerasa ADN polimerasa de inicio en caliente Platinum II Taq
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto Tampón PCR
Cantidad 5 mL
Volumen 4 x 1,5 mL
Solo para uso en investigación