Learn More
Invitrogen™ 5X Kinase Buffer A
Descripción
El tampón de quinasa 5X A es un tampón de ensayo de quinasa general concentrado que puede utilizarse con una gran variedad de tecnologías de ensayo, como los ensayos LanthaScreen™, Adapta™ y Z’-LYTE™.
Listo para su uso y validado con ensayos LanthaScreen™, Adapta™ y Z’LYTE™
Fórmula concentrada optimizada 5X
Manipulación simplificada con almacenamiento a temperatura ambiente
Fácil detección de quinasa utilizando una plataforma de Invitrogen™
Para más información sobre los ensayos de quinasa que se pueden utilizar con nuestro tampón de quinasa 5X A, consulte los siguientes enlaces:
Ensayo de unión Eu LanthaScreen™
Ensayo de actividad LanthaScreen™
Ensayo universal de quinasa Adapta™
Kits de ensayo de quinasa Z´-LYTE™
Ahorre espacio en el congelador
El tampón de quinasa 5X se puede almacenar a temperatura ambiente, ahorrando tiempo y un valioso espacio en el congelador.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Listo para su uso y validado con ensayos LanthaScreen™, Adapta™ y Z’LYTE™
Fácil detección de quinasa utilizando una plataforma de Invitrogen™
Para más información sobre los ensayos de quinasa que se pueden utilizar con nuestro tampón de quinasa 5X A, consulte los siguientes enlaces:
Ensayo de unión Eu LanthaScreen™
Ensayo de actividad LanthaScreen™
Ensayo universal de quinasa Adapta™
Kits de ensayo de quinasa Z´-LYTE™
Ahorre espacio en el congelador
El tampón de quinasa 5X se puede almacenar a temperatura ambiente, ahorrando tiempo y un valioso espacio en el congelador.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón de quinasa A |
| Concentración | 5X |
| Para utilizar con (aplicación) | Pharma y Biopharma; análisis y ensayos de proteínas |
| Para utilizar con (equipo) | Ensayos Adapta™ y Z-LYTE™; |
| pH | 7,5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 ml |
| Incluye | 250 mM HEPES (pH 7,5), 50 mM MgCl2, 5 mM EGTA y 0,05 % Brij-35 |