Learn More
5S rRNA modificator, MedChemExpress
Descripción
5S rRNA modificator is a suitable electrophile for 2’-hydroxyl acylation on structured RNA molecules, yielding accurate structural information comparable to that obtained with existing probes
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5S rRNA modificator |
| CAS | 1415238-77-5 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H8N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | FAI |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 52 mg/mL (295.17 mM) |
| SMILES | O=C(N1C=CN=C1)C2=C(C)OC=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 176.17 |
| Mostrar más |