Learn More
Ácido (5S)-N-benciloxicarbonil-N-(5-amino-1-carboxipentil)iminodiacético, éster tri-t-butílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyloxycarbonyl-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic |
| CAS | 205379-07-3 |
| Fórmula molecular | C30 H48 N2 O8 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H48N2O8/c1-28(2,3)38-24(33)19-32(20-25(34)39-29(4,5)6)23(26(35)40-30(7,8)9)17-13-14-18-31-27(36)37-21-22-15-11-10-12-16-22/h10-12,15-16,23H,13-14,17-21H2,1-9H3,(H,31,36)/t23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CN(CC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[bis[2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-oxoetil]amino]-6-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 564.711 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 564.341 |