Learn More
Ácido (5S)-N-(5-Amino-1-carboxipentil)iminodiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic Acid |
| CAS | 113231-05-3 |
| Fórmula molecular | C10 H18 N2 O6 . H2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18N2O6.H2O/c11-4-2-1-3-7(10(17)18)12(5-8(13)14)6-9(15)16;/h7H,1-6,11H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);1H2/t7-;/m0./s1 |
| SMILES | O.NCCCC[C@H](N(CC(=O)O)CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-6-amino-2-[bis(carboximetil)amino]hexanoico; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 280.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.1271 |