Learn More
Éster 1-metiletílico del ácido (5S,8E,10E,12R)-12-[[(1,1-dimetiletil)difenilsilil]oxi]-5-hidroxi-15-(trimetilsilil)-8,10-pentadecadieno-6,14-diinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5S,8E,10E,12R)-12-(((1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl)oxy)-5-hydroxy-15-(trimethylsilyl)-8,10-Pentadecadiene-6,14-diynoic acid 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 1251537-19-5 |
| Fórmula molecular | C21 H25 F N4 O8 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25FN4O8/c1-2-33-21(32)24-12-7-8-13(23-9-10-3-5-11(22)6-4-10)25-18(12)26-19-16(29)14(27)15(28)17(34-19)20(30)31/h3-8,14-17,19,27-29H,2,9H2,1H3,(H,24,32)(H,30,31)(H2,23,25,26)/t14?,15-,16?,17?,19-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)nc1N[C@@H]3OC([C@H](O)C(O)C3O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 480.444 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 480.166 |