Learn More
(5S,5'S)-dihidroxilisinonorleucina, TRC
Código de producto. 30383684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
30383684 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30383684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4529000.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5S,5'S)-Dihydroxy Lysinonorleucine
CAS 32619-23-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H25 N3 O6
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H25N3O6/c13-9(11(18)19)3-1-7(16)5-15-6-8(17)2-4-10(14)12(20)21/h7-10,15-17H,1-6,13-14H2,(H,18,19)(H,20,21)/t7?,8?,9-,10-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCC(O)CNCC(O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-6-[[(5S)-5-amino-5-carboxi-2-hidroxipentil]amino]-5-hidroxihexanoico
Peso molecular (g/mol) 307.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1743
Porcentaje de pureza >95