Learn More
(5S,5'S)-dihidroxilisinonorleucina, TRC
Código de producto. 30378160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30378160 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30378160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4529001MG
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material (5S,5'S)-Dihydroxy Lysinonorleucine
CAS 32619-23-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H25 N3 O6
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H25N3O6/c13-9(11(18)19)3-1-7(16)5-15-6-8(17)2-4-10(14)12(20)21/h7-10,15-17H,1-6,13-14H2,(H,18,19)(H,20,21)/t7?,8?,9-,10-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCC(O)CNCC(O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-6-[[(5S)-5-amino-5-carboxi-2-hidroxipentil]amino]-5-hidroxihexanoico
Peso molecular (g/mol) 307.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1743
Porcentaje de pureza >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.