Learn More
(5S)-1-metil-5-(piridin-3-il)pirrolidin-2-ona ((-)-cotinina), Mikromol™
Descripción
(5S)-1-metil-5-(piridin-3-il)pirrolidin-2-ona ((-)-cotinina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cotinine |
| CAS | 486-56-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Cotinine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Nicotine Imp. C (EP), Cotinine, (-)-Cotinine, Nicotine USP Related Compound C, Nicotine USP RC C, Nicotine Related Compound C, Nicotine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | (5S)-1-metil-5-piridin-3-ilpirrolidin-2-ona |
| Mostrar más |