Learn More
(5RS)-7-cloro-5-(2-clorofenil)-4,5-dihidro-1H-1,4-benzodiazepina-2,3-diona, Mikromol™
Código de producto. 30050420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050420 25 mg 25 miligramos
17991746 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050420 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0071.030025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(5RS)-7-cloro-5-(2-clorofenil)-4,5-dihidro-1H-1,4-benzodiazepina-2,3-diona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione
CAS 54699-91-1
Nombres de analitos o componentes (5RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H10 Cl2 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (5RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione, Lorazepam Imp. D (EP), Lorazepam Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-15(21)14(20)18-12)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7,13H,(H,18,20)(H,19,21)
SMILES Clc1ccc2NC(=O)C(=O)NC(c3ccccc3Cl)c2c1
Nombre IUPAC 7-cloro-5-(2-clorofenil)-4,5-dihidro-1H-1,4-benzodiazepina-2,3-diona
Peso molecular (g/mol) 321.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.0119 g/mol