Learn More
Clorhidrato de (5RS)-6-(dimetilamino)-5-metil-4,4-difenilhexan-3-ona (clorhidrato de isometadona), Mikromol
Código de producto. 30461806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30461806 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30461806 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0531.05
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (5RS)-6-(dimetilamino)-5-metil-4,4-difenilhexan-3-ona (clorhidrato de isometadona), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isomethadone Hydrochloride
CAS 5341-49-1
Nombres de analitos o componentes Isomethadone Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H27 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Isomethadone hydrochloride, NSC 2106, 3-Hexanone, 6-(dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenyl-, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), Imp. D (EP) as Hydrochloride: (5RS)-6-(Dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenylhexan-3-one Hydrochloride (Isomethadone Hydrochloride), Methadone Related Compound D as Hydrochloride, Methadone Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Methadone Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO.ClH/c1-5-20(23)21(17(2)16-22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCC(=O)C(C(C)CN(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 6-(dimetilamino)-5-metil-4,4-difenilhexan-3-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 345.91
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1859 g/mol