Learn More
(5RS)-6-(5-cloropiridin-2-il)-7-oxo-6,7-dihidro-5H-pirrolo[3,4-b]pirazin-5-il 4-metilpiperazina-1-carboxilato 4-óxido (óxido de zopiclona), Mikromol™
Descripción
(5RS)-6-(5-Cloropiridin-2-il)-7-oxo-6,7-dihidro-5H-pirrolo[3,4-b]pirazin-5-il 4-Metilpiperazina-1-carboxilato 4-Óxido (Óxido de zopiclona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zopiclone-N-oxide |
| CAS | 43200-96-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Zopiclone-N-oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H17 Cl N6 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Zopiclone Imp. A (EP), Eszopiclone USP Related Compound A, Eszopiclone USP RC A, (5RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-Methylpiperazine-1-carboxylate 4-Oxide, Zopiclone Oxide, Eszopiclone Related Compound A, Zopiclone Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17ClN6O4/c1-24(27)8-6-22(7-9-24)17(26)28-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)23(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | C[N+]1([O-])CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4 |
| Nombre IUPAC | [6-(5-cloropiridin-2-il)-5-oxo-7H-pirrolo[3,4-b]pirazin-7-il] 4-metil-4-oxidopiperazin-4-io-1-carboxilato |
| Mostrar más |