Learn More
(5RS)-5-(piridin-3-il)pirrolidin-2-ona ((RS)-norcotinina), Mikromol™
Descripción
(5RS)-5-(piridin-3-il)pirrolidin-2-ona ((RS)-norcotinina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-Norcotinine |
| CAS | 17708-87-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-Norcotinine |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C9 H10 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (RS)-Norcotinine, 2-Pyrrolidinone, 5-(3-pyridinyl)-, (+/-)-, Norcotinine, (+/-)- (8CI), (+/-)-Demethylcotinine, (+/-)-Norcotinine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12) |
| SMILES | O=C1CCC(N1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 5-piridin-3-ilpirrolidin-2-ona |
| Mostrar más |