Learn More
(5RS)-5-etil-2-imino-5-fenildihidropirimidina-4,6(1H,3H)-diona (2-amino-5-etil-5-fenil-4,6(1H,5H)-pirimidindiona), Mikromol™
Código de producto. 30050318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050318 25 mg 25 miligramos
30049720 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050318 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0265.130025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(5RS)-5-etil-2-imino-5-fenildihidropirimidina-4,6(1H,3H)-diona (2-amino-5-etil-5-fenil-4,6(1H,5H)-pirimidindiona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-ethyl-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione
CAS 130690-55-0
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-5-ethyl-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H13 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Amino-5-ethyl-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3O2/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(16)14-11(13)15-10(12)17/h3-7H,2H2,1H3,(H3,13,14,15,16,17)
SMILES CCC1(C(=O)NC(=N)NC1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 5-etil-2-imino-5-fenil-1,3-diazinano-4,6-diona
Peso molecular (g/mol) 231.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1008 g/mol