Learn More
(5RS)-5-etil-2,6-diimino-5-feniltetrahidropirimidin-4(1H)-ona, Mikromol™
Código de producto. 30457514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457514 4 x 25 mg -
30050087 25 mg 25 miligramos
18053280 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457514 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0265.0600254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(5RS)-5-etil-2,6-diimino-5-feniltetrahidropirimidin-4(1H)-ona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5RS)-5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one
CAS 69125-70-8
Nombres de analitos o componentes (5RS)-5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H14 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenyl-4(5H)-Pyrimidinone, Phenobarbital Imp. A (EP), Phenobarbital Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N4O/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(13)15-11(14)16-10(12)17/h3-7H,2H2,1H3,(H4,13,14,15,16,17)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCC1(C(=N)NC(=N)NC1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 5-etil-2,6-diimino-5-fenil-1,3-diazinan-4-ona
Peso molecular (g/mol) 230.27
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230,1168 g/mol