Learn More
(5RS)-5-etenilpirrolidin-2-ona, Mikromol™
Descripción
(5RS)-5-etenilpirrolidin-2-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-vinylpyrrolidin-2-one |
| CAS | 7529-16-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-vinylpyrrolidin-2-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H9 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 5-vinyl- (8CI), 5-Vinyl-2-pyrrolidinone, MDL 17637-03, Vigabatrin Imp. A (EP), Vigabatrin USP Related Compound A, Vigabatrin USP RC A, (+/-)-5-Vinylpyrrolidin-2-one, Vigabatrin Related Compound A, Vigabatrin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO/c1-2-5-3-4-6(8)7-5/h2,5H,1,3-4H2,(H,7,8) |
| SMILES | C=CC1CCC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 5-etenilpirrolidin-2-ona |
| Mostrar más |