Learn More
Clorhidrato de (5RS)-5-(4-metoxifenil)-3-metil-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecano, Mikromol™
Código de producto. 30460865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460865 4 x 25 mg -
17933366 25 mg 25 miligramos
17953766 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460865 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0393.0900254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (5RS)-5-(4-metoxifenil)-3-metil-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecano, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride
CAS 93413-56-0
Nombres de analitos o componentes (5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H25 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Venlafaxine Hydrochloride Imp. E (EP), Venlafaxine Imp. E (EP), (5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity E as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25NO2.ClH/c1-18-12-16(14-6-8-15(19-2)9-7-14)17(20-13-18)10-4-3-5-11-17;/h6-9,16H,3-5,10-13H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C2CN(C)COC23CCCCC3
Nombre IUPAC 5-(4-metoxifenil)-3-metil-1-oxa-3-azaespiro[5.5]undecano;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 311.85
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.1652 g/mol