Learn More
(5RS)-5-[[4-[2-(5-etilpiridin-2-il)etoxi]fenil]metil]-3-[2-(5-etilpiridin-2-il)etil]tiazolidina-2,4-diona, Mikromol™
Descripción
(5RS)-5-[[4-[2-(5-etilpiridin-2-il)etoxi]fenil]metil]-3-[2-(5-etilpiridin-2-il)etil]tiazolidina-2,4-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5RS)-5-[[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethyl]thiazolidine-2,4-dione |
| CAS | 952188-00-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (5RS)-5-[[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethyl]thiazolidine-2,4-dione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C28 H31 N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Pioglitazone Hydrochloride Imp. C (EP), Pioglitazone Imp. C (EP), (5RS)-5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-3-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione, Pioglitazone Hydrochloride Imp. C (Pharmeuropa), Pioglitazone Hydrochloride Impurity C, Pioglitazone Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H31N3O3S/c1-3-20-5-9-23(29-18-20)13-15-31-27(32)26(35-28(31)33)17-22-7-11-25(12-8-22)34-16-14-24-10-6-21(4-2)19-30-24/h5-12,18-19,26H,3-4,13-17H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)N(CCc4ccc(CC)cn4)C3=O)cc2)nc1 |
| Nombre IUPAC | 5-[[4-[2-(5-etilpiridin-2-il)etoxi]fenil]metil]-3-[2-(5-etilpiridin-2-il)etil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona |
| Mostrar más |