Learn More
(5RS)-3-(2-hidroxifenil)-5-fenilciclohex-2-enona, Mikromol™
Código de producto. 17940856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17940856 100 mg 100 miligramos
17980676 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17940856 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0732.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(5RS)-3-(2-hidroxifenil)-5-fenilciclohex-2-enona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone
CAS 15156-56-6
Nombres de analitos o componentes (5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H16 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Warfarin Sodium Imp. A (EP), Warfarin Imp. A (EP), Warfarin USP Related Compound A, Warfarin USP RC A, (5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone, 3-(o-hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, Warfarin Related Compound A, Warfarin Sodium Impurity A, Warfarin Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16O2/c19-16-11-14(13-6-2-1-3-7-13)10-15(12-16)17-8-4-5-9-18(17)20/h1-9,12,14,20H,10-11H2
SMILES Oc1ccccc1C2=CC(=O)CC(C2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 3-(2-hidroxifenil)-5-fenilciclohex-2-en-1-ona
Peso molecular (g/mol) 264.32
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.115 g/mol