Learn More
(5R)-Tetrahidro-5-metil-2H-piran-2-ona, TRC
Código de producto. 30428617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428617 5 g 5 g
30417184 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30428617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2939705G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2857-75-2
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Sinónimo (R)-Tetrahydro-5-methyl-2H-pyran-2-one
Nombre IUPAC (5R)-5-metiloxixan-2-una
SMILES C[C@@H]1CCC(=O)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5R)-Tetrahydro-5-methyl-2H-pyran-2-one
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O2/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0681