Learn More
5R-Hidroxi-L-lisina sal de dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30136743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136743 10 mg 10 miligramos
30012357 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136743 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94442010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 172213-74-0
Fórmula molecular C6H14N2O3 . 2(HCl)
Peso molecular (g/mol) 235.11
Sinónimo (5R)-5-Hydroxy-L-lysine Dihydrochloride, (2S,5R)-5-Hydroxylysine Dihydrochloride, 5-Hydroxylysine Dihydrochloride, Hydroxylysine Dihydrochloride
SMILES NC[C@H](O)CC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5R-Hydroxy-L-lysine Dihydrochloride Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O3.2ClH/c7-3-4(9)1-2-5(8)6(10)11;;/h4-5,9H,1-3,7-8H2,(H,10,11);2*1H