Learn More
(5R,6S)-6-[(1R)-1-Hidroxietil]-7-oxo-3-[(3R)-3-pirrolidiiltio]-1-azabiciclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxílico (>90%), TRC
Código de producto. 30408007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408007 2.5 mg -
30392462 1 mg 1 miligramo
30393499 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9430132.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90581-38-7
Fórmula molecular C13H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 298.36
Sinónimo [5R-[3(R*),5alpha,6alpha(R*)]]-6-(1-Hydroxyethyl)-7-oxo-3-(3-pyrrolidinylthio)-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 6-[(1R)-1-hidroxietil]-7-oxo-3-[(3S)-pirrolidina-3-il]sulfanil-1-azabiciclo[3.2.0]ácido hept-2-ene-2-carboxílico
SMILES C[C@@H](O)C1C2CC(=C(N2C1=O)C(=O)O)S[C@H]3CCNC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5R,6S)-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-7-oxo-3-[(3R)-3-pyrrolidinylthio]-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic Acid
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O4S/c1-6(16)10-8-4-9(20-7-2-3-14-5-7)11(13(18)19)15(8)12(10)17/h6-8,10,14,16H,2-5H2,1H3,(H,18,19)/t6-,7+,8?,10?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.0987