Learn More
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-difenil-2-morfolinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467258 1 g 1 g
15477258 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60764.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 112741-49-8 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112741-49-8
Fórmula molecular C21H23NO4
Peso molecular (g/mol) 353.42
Número MDL MFCD00074955
Clave InChI MRUKRSQUUNYOFK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tert-butyl 2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, 2r,3s-tert-butyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 5s,6r-n-boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone, tert-butyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2r,3s---n-boc-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, tert-butyl-2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, 4-morpholinecarboxylicacid, 6-oxo-2,3-diphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r,3s, pubchem11707
PubChem CID 981230
Nombre IUPAC (2R,3S)-6-oxo-2,3-difenilmorfolina-4-carboxilato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
Punto de fusión 206°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.41
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido