Learn More
(5R,6S)-(-)-4-benciloxicarbonil-5,6-difenil-2-morfolinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497318 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15497318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60821.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5R,6S)-(-)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone
CAS 100516-54-9
Punto de fusión 205°C to 207°C
Fórmula molecular C24H21NO4
Número MDL MFCD00074958
Cantidad 1 g
Sinónimo 2r,3s-benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, benzyl 2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2r,3s-n-cbz-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, 2r,3s---n-z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, pubchem18045, 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
Clave InChI HECRUWTZAMPQOS-UHFFFAOYNA-N
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC bencil 6-oxo-2,3-difenilmorfolina-4-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 387.44
PubChem CID 981238
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.43
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido