Learn More
(5R,6R)-2,2-Dimetil-1,3-dioxepano-5,6-diol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10402294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10402294 500 mg Frasco de vidrio ámbar 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10402294 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00284CE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-pentyloxirane
CAS 61229-03-6
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H14O
Número MDL MFCD12198132
Cantidad 500 mg
Sinónimo s-2-pentyloxirane, 2s-2-pentyloxirane, s-1,2-epoxyheptane, 2beta-pentyloxirane, 2s-1,2-epoxyheptane, oxirane,2-pentyl-, 2s, oxirane, 2-pentyl-, 2s
Clave InChI NMOFYYYCFRVWBK-ZETCQYMHSA-N
SMILES CCCCCC1CO1
Nombre IUPAC (2S)-2-pentiloxirano
Peso molecular (g/mol) 114.188
PubChem CID 10986189
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 97%