Learn More
Éster terc-butílico del ácido (5R)-5-hidroxi-3-oxo-6-(benciloxi)-hexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5R)-5-Hydroxy-3-oxo-6-(benzyloxy)-hexanoic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 147849-63-6 |
| Fórmula molecular | C17H25O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (5R)-5-Hydroxy-3-oxo-6-(phenylmethoxy)-hexanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H24O5/c1-17(2,3)22-16(20)10-14(18)9-15(19)12-21-11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,15,19H,9-12H2,1-3H3/t15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)C[C@@H](O)COCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (5R)-5-hidroxi-3-oxo-6-fenilmetoxihexanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 308.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.1624 |