Learn More
Éster terc-butílico del ácido (5R)-5-hidroxi-3-oxo-6-(benciloxi)-hexanoico, TRC
Código de producto. 30396552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30396552 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30396552 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH953610250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5R)-5-Hydroxy-3-oxo-6-(benzyloxy)-hexanoic Acid tert-Butyl Ester
CAS 147849-63-6
Fórmula molecular C17H25O5
Cantidad 250 mg
Sinónimo (5R)-5-Hydroxy-3-oxo-6-(phenylmethoxy)-hexanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24O5/c1-17(2,3)22-16(20)10-14(18)9-15(19)12-21-11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,15,19H,9-12H2,1-3H3/t15-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)C[C@@H](O)COCc1ccccc1
Nombre IUPAC (5R)-5-hidroxi-3-oxo-6-fenilmetoxihexanoato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 308.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1624