Learn More
(5R)-5-(clorometil)-3-[3-fluoro-4-(4-morfolinil)fenil]-2-oxazolidinona, Mikromol™
Descripción
(5R)-5-(clorometil)-3-[3-fluoro-4-(4-morfolinil)fenil]-2-oxazolidinona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5R)-5-(Chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone |
| CAS | 496031-57-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (5R)-5-(Chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H16 Cl F N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 9-Allylidene-2-(trifluoromethyl)thioxanthene 10-Oxide, 2-Oxazolidinone, 5-(chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-, (5R)-, (5R)-5-(Chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16ClFN2O3/c15-8-11-9-18(14(19)21-11)10-1-2-13(12(16)7-10)17-3-5-20-6-4-17/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/t11-/m0/s1 |
| SMILES | Fc1cc(ccc1N2CCOCC2)N3C[C@H](CCl)OC3=O |
| Nombre IUPAC | (5R)-5-(clorometil)-3-(3-fluoro-4-morfolin-4-ilfenil)-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Mostrar más |